Learn More
Brady™ ISO Safety Awareness Signs
Help ensure safety at work and maximize productivity with these safety signs. Brady™ ISO Safety Awareness Signs are available in a variety of sizes. Standardized images reduce the risk of misunderstandings.
Marca: Brady™ 815711
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- De conformidad con ISO 7010
- Señal de interior/exterior
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,099 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales | |
Señal de seguridad |
Satinado | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
250 mm | |
250 mm | |
Cuadrada | |
Ducha de seguridad | |
Blanco sobre verde |