Learn More
Alcohol isobutílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072881
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
78-83-1
C4H10O
4740
78-83-1
C4H10O
4740
Punto de fusión -108°C
Color Incolora
Punto de ebullición 108°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 2.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Presión de vapor 11.7mbar at 20°C
Forma física Líquido