Learn More
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, para determinación de grasa en leche, Fisher Chemical
Catalog Number 10409360
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
123-51-3
2934
123-51-3
2934
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, para la determinación de la grasa en la leche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -117°C
pH 6.5
Punto de ebullición 130°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H12O
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 3.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Presión de vapor 4 hPa at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • iso-Amyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.