Learn More
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk, Fisher Chemical
35.20€ - 107.00€
CAS 123-51-3
Punto de ebullición 130°C
Color Undesignated
Punto de fusión. -117°C
pH. 6.5
Número MDL 2934
Fórmula molecular C5H12O
Densidad de vapor 3.04
Presión de vapor 4 hPa at 20°C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10409360 SDS Ver documentos Fisher Chemical
A/7000/08
500 mL Amber Glass Bottle 35.20€
500 ml
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 6
Añadir a la cesta
10152040 SDS Ver documentos Fisher Chemical
A/7000/PB17
2.5 L Plastic Coated Glass Bottle 107.00€
2.50 litro
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 13
Añadir a la cesta
16283951 Ver documentos Fisher Chemical
A/7000/15
1 L Amber Glass Bottle 64.00€
1 litro Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
123-51-3
Undesignated
6.5
C5H12O
4 hPa at 20°C
130°C
-117°C
2934
3.04
Especificaciones
Amber Glass Bottle
4 hPa at 20°C
Undesignated
500 mL
123-51-3
2934
Liquid
3.04
130°C
-117°C
6.5
C5H12O
88.15g/mol
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • iso-Amyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.