Learn More
Acetato de isoamilo, + 99 %, certificado AR de análisis, mezcla de 2- y 3-acetato de metilbutilo, Fisher Chemical
Catalog Number 10786471
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
123-92-2
C7H14O2
8946
123-92-2
C7H14O2
8946
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Punto de ebullición 142°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 4.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19g/mol
Presión de vapor 4mmHg at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoamyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.