Learn More
Alfa Aesar™ Iron slug, 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.95% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 042384.09
Detalles adicionales : CAS : 7439-89-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374508
  • 28.60€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-10-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
7439-89-6
55.845
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:82664
[Fe]
Fe
MFCD00010999
23925
iron
Especificaciones
Iron slug
10g
7439-89-6
(metals basis)
MFCD00010999
[Fe]
55.845
CHEBI:82664
≈0.4g/slug
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
99.95%
Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
iron
23925
Slug