missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iron powder, -20 mesh, 99% (metals basis), Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar 014183.A7

Detalles adicionales : CAS : 7439-89-6 Peso : 5.00000kg

Cantidad. 5kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11317777

  • 646.00€ / 5 Kg


Fecha de envío estimada
del proveedor 24-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7439-89-6
55.845
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
23925
iron
Fe
MFCD00010999
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CHEBI:82664
[Fe]

Especificaciones

Iron powder
7439-89-6
Fe
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
[Fe]
55.845
CHEBI:82664
5kg
99% (metals basis)
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
iron
23925
Videos
SDS