Learn More
Iron phosphide, Gray powder, 99.5% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 043486.09
Detalles adicionales : CAS : 12023-53-9 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375807
  • 139.00€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
12023-53-9
Fe3P
MFCD00799762
Especificación
Iron phosphide
99.5% (Metals basis)
MFCD00799762
Powder
Gray
12023-53-9
Fe3P
198.51
6.74g/cm3 at 20°C
10g