Learn More
Iron nitride, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 088198.22
Detalles adicionales : CAS : 37245-77-5 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309219
  • 624.00€ / 100 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
37245-77-5
365.1
ILMFDGFXPJCFQW-UHFFFAOYSA-N
56843031
[NH2-].[N-]=[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe]
Fe6H2N2-2
MFCD00134717
iron nitride,-325 mesh powder, 1-aza-2,3,4-triferracyclobutan-1-yliron; diferrioamine
azanide;azanidylideneiron;iron
Especificación
Iron nitride
Fe6H2N2-2
Gray powder
ILMFDGFXPJCFQW-UHFFFAOYSA-N
azanide;azanidylideneiron;iron
56843031
Odorless
100g
37245-77-5
MFCD00134717
iron nitride,-325 mesh powder, 1-aza-2,3,4-triferracyclobutan-1-yliron; diferrioamine
[NH2-].[N-]=[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe]
365.1
Powder
Gray