Learn More
Alfa Aesar™ Iron Nickel composite, -100 mesh
Marca:  Alfa Aesar™ 088380.22
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309259
  • 303.00€ / 100 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Fe:Ni; 58:42 wt%
100g
MFCD01741928
−100 Mesh
Iron Nickel composite
Alloy Precursor
UN3089
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Iron Nickel composite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
SDS