Learn More
Alfa Aesar™ Iron(III) sulfate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010717.14
Detalles adicionales : CAS : 10028-22-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300999
  • 271.00€ / 25 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
10028-22-5
399.858
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
24826
iron(3+);trisulfate
Fe2O12S3
MFCD00011007
ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
CHEBI:53438
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Especificaciones
Iron(III) sulfate
(metals basis)
MFCD00011007
ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
iron(3+);trisulfate
24826
399.87
99.998%
3.097g/mL
Hygroscopic
25g
10028-22-5
Fe2O12S3
14,4032
Slightly soluble in water
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
399.858
CHEBI:53438
Powder
Puratronic™
Odorless
480°C (decomposition)
Videos
SDS Documentos