Learn More
Iron(Iii) Sulfate Hydrate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(Iii) Sulfate Hydrate |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Fe2(SO4)3 · xH2O |
Número UN | 3260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.88g/mol (anhydrous basis) |
Porcentaje de pureza | 97% |