Learn More
Fosfato de hierro(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3257024
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
51833-68-2
FeH2O5P
168.83
MFCD00016096
RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
21410239
O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
51833-68-2
FeH2O5P
168.83
MFCD00016096
RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
21410239
O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Iron phosphate supported on MCM-41 is used in the partial oxidation of methane into methanol, formaldehyde and dimethyl ether. It is involved in the oxidative dehydrogenation of isobutyric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(III) phosphate hydrate
Nombre de nota hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC hierro(3+);fosfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.82 (Anhydrous)
Aspecto Off-white powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) phosphate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .