Learn More
Alfa Aesar™ Iron(III) oxide, alpha-phase, nanopowder, 98% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 047044.36
Detalles adicionales : CAS : 1309-37-1 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447375
  • 1026.00€ / 500 g
En stock, listo para ser enviado: 2
1309-37-1
Fe2O3
MFCD00011008
Especificaciones
Iron (III) oxide
1309-37-1
Fe2O3
14,4028
159.69
98%
Odorless
Rojo a marrón
500g
alpha-phase
(base metálica)
MFCD00011008
It is soluble In Warm Hydrochloric Acid,Slightly Soluble in Sulfuric Acid.
Polvo APS de 30-50 nm
5.24 g/mL
30 to 50nm APS
1565°C
Videos
SDS Documentos