Learn More
Alfa Aesar™ Iron(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 047247.30
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492917
  • 183.00€ / 250 g
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
1309-37-1
MFCD00011008
Especificaciones
Iron(III) oxide
(metals basis)
14,4028
159.69
99.9%
1565°C
1309-37-1
MFCD00011008
Insoluble in water. Soluble in dilute acids.
Powder
Odorless
250g
Videos
SDS Documentos