Learn More
Isopropóxido de hierro(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059517
68.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14995-22-3
C9H21FeO3
233.109
MFCD00070436
QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
11961763
hierro(3+); propan-2-olato
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14995-22-3
C9H21FeO3
233.109
MFCD00070436
QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
11961763
hierro(3+); propan-2-olato
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Iron(III) isopropoxide is applied in the field of nano-materials and thin films, engineering and environmental field. It is employed in catalysis and synthesis, energy conversion and storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron (III) isopropoxide
Color Gris
Envase Ampolla
Fórmula lineal Fe[OCH(CH3)2]3
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa sólida, envasado bajo argón
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.