Learn More
Isopropóxido de hierro(III), 2,5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058684
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
14995-22-3
C9H21FeO3
233.109
MFCD00070436
QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
11961763
hierro(3+); propan-2-olato
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
14995-22-3
C9H21FeO3
233.109
MFCD00070436
QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
11961763
hierro(3+); propan-2-olato
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Iron(III) isopropoxide is used in nano-materials & thin films, engineering & environmental, catalysis & synthesis and energy conversion & storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron (III) isopropoxide
Color Rojo a marrón
Densidad 0.79 g/mL
Punto de ebullición 82°C
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Olor Alcohol-like
Cantidad 5 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,5% p/v en isopropanol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) isopropoxide, 2.5% w/v in isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Propanol, Iron(III) isopropoxide