Learn More
Hidróxido de hierro(III), 20 % en H2O, dispersión de nanopartículas, pH bajo, < 5,0 nm número de APS ponderado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052347
169.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20344-49-4
FeHO2
88.851
MFCD00064782
AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
91502
hidroxi(oxo)hierro
O[Fe]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20344-49-4
FeHO2
88.851
MFCD00064782
AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
91502
hidroxi(oxo)hierro
O[Fe]=O
Iron(III) hydroxide is used in cosmetics, tattoo inks and aquarium water treatment. It is used as a pigment and as an adsorbent for removing lead from aquatic media. It acts as a catalyst for proteomics research. It is involved in the removal of toxic selenate and selenite ions from water systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(III) hydroxide
Nombre de nota 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Color Rojo a marrón
pH 3.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Fórmula lineal FeO(OH)
Índice Merck 14,4025
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.85
Olor Odorless
Densidad 1.20 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) hydroxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion, low pH
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .