Learn More
Alfa Aesar™ Iron(III) fluoride trihydrate
Marca:  Alfa Aesar™ 013068.30
Detalles adicionales : CAS : 15469-38-2 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312168
  • 252.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
15469-38-2
MFCD00149718
iron 3+ trifluoride trihydrate, acmc-20akpl, ferric iron trihydrate trifluoride, iron 3+ ion trihydrate trifluoride, iron 3+ fluoride-water 1/3/3, fluoride, fluoride, iron salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
Especificación
Iron(III) fluoride trihydrate
MFCD00149718
14,4022
166.89 (112.84 Anhydrous)
Hygroscopic
250g
15469-38-2
UN3260
iron 3+ trifluoride trihydrate, acmc-20akpl, ferric iron trihydrate trifluoride, iron 3+ ion trihydrate trifluoride, iron 3+ fluoride-water 1/3/3, fluoride, fluoride, iron salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
Crystalline
White to Brown