Learn More
Etóxido de hierro(III), mezcla polimérica soluble, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7059965
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
5058-42-4
C6H15FeO3
191.028
MFCD00078028
JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
6452222
etanolato; hierro(3+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
5058-42-4
C6H15FeO3
191.028
MFCD00078028
JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
6452222
etanolato; hierro(3+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron (III) ethoxide
Nombre de nota Soluble polymeric mixture
Color Marrón
Punto de ebullición (decomposition)
Cantidad 2 g
Número UN UN2926
Información de solubilidad Soluble in hexane and ethanol
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) ethoxide, soluble polymeric mixture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .