Learn More
Óxido de hierro(III), 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051729
27.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5058-42-4
C6H15FeO3
191.028
MFCD00078028
JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
6452222
etanolato; hierro(3+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5058-42-4
C6H15FeO3
191.028
MFCD00078028
JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
6452222
etanolato; hierro(3+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Precursor en procesos sol-gel
Precursor for Sol-Gel processes.Iron(III) ethoxide is used as a precursor for inorganic compound iron oxide. It is used in the preparation of iron-platinum nanoparticles by pyrolysis with platinum(II) acetylacetonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(III) ethoxide
Punto de fusión 120°C
Color De marrón a gris
Punto de ebullición 155°C (0.1 mmHg)
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Fe(OCH2CH3)3
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in anhydrous hexane,alcohols;Miscible with hexane,benzene and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.03
Porcentaje de pureza 99.6%
Forma física Polvo/trozos, envasado bajo argón
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) ethoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.