Learn More
Alfa Aesar™ Iron(III) ethoxide, 99.6% (metals basis)
Precursor for Sol-Gel processes
Marca:  Alfa Aesar™ 041863.09
Detalles adicionales : CAS : 5058-42-4 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3181 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374837
  • 389.00€ / 10 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificaciones
5058-42-4
191.028
JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
6452222
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
C6H15FeO3
MFCD00078028
iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
ethanolate;iron(3+)
Especificaciones
Iron(III) ethoxide
Moisture Sensitive
Brown to Gray
10g
(metals basis)
Fe(OCH2CH3)3
UN3181
Soluble in anhydrous hexane, alcohols
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
191.028
191.03
99.6%
Odorless
155°C (0.1mmHg)
120°C
5058-42-4
C6H15FeO3
MFCD00078028
iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
ethanolate;iron(3+)
6452222
Powder/Chunks
Videos
SDS Documentos