Learn More
Citrato de hierro(III) hidrato, Fe(III) 16,5-20 %; Fe(II) máx. 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494003
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
334024-15-6
C6H5FeO7
244.94
MFCD00149615
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
22178220
iron(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
334024-15-6
C6H5FeO7
244.94
MFCD00149615
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
22178220
iron(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Provides a source of iron used in cell culture applications. Provides iron in a less toxic form than free iron salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Proporciona una fuente de hierro utilizada en aplicaciones de cultivo celular. Proporciona hierro de una forma menos tóxica que las sales de hierro libres.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron (III) citrate hydrate
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.94 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fe(III) 16.5 to 20%; Fe(II) max 5%
Sensibilidad Light sensitive