Learn More
Iron(Iii) Chloride, Honeywell
Catalog Number p-7071828
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
7705-08-0
Cl3Fe
162.20
MFCD00011005
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
7705-08-0
Cl3Fe
162.20
MFCD00011005
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula lineal FeCl3
Número UN 1773
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.2g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reagent
Presión de vapor 1mmHg (194°C)
Densidad Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.