Learn More
Iron(Iii) Chloride Hexahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 236489-6X500G
Detalles adicionales : CAS : 10025-77-1 Peso : 3.00000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 1a Pack group : III
Cantidad. 6 X 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612340
  • 337.18€ / paquete de 6
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
10025-77-1
97%
ACS Reagent
MFCD00149712
1mmHg (194°C)
Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
270.3g/mol
FeCl3 · 6H2O
3260
Especificaciones
Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
ACS Reagent
FeCl3 · 6H2O
MFCD00149712
1mmHg (194°C)
10025-77-1
97%
270.3g/mol
3260
6 X 500g