Learn More
Hexahidrato de cloruro de hierro(III), +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43908
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
10025-77-1
Cl3FeH12O6
270.29
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Ferric chloride hexahydrate
iron(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
10025-77-1
Cl3FeH12O6
270.29
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Ferric chloride hexahydrate
iron(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 280.0°C to 285.0°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Naranja
Forma física Polvo cristalino adherente y bultos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 102% (Iodometry)
Fórmula lineal FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Índice Merck 15, 4046
Información de solubilidad Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride