Learn More
Hierro(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050675
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
14526-22-8
C15H12F9FeO6
515.09
MFCD00017760
PDLKINIVWBCDRU-UHFFFAOYSA-N
ferric iron 1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
71299627
[Fe+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
14526-22-8
C15H12F9FeO6
515.09
MFCD00017760
PDLKINIVWBCDRU-UHFFFAOYSA-N
ferric iron 1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
71299627
[Fe+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
It is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC hierro(3+);(Z)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.09
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .