missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iron(II) Sulfide, 99.9%, For Trace Metals Basis, Honeywell™

Marca:  Honeywell Research Chemicals 343161-50G

Detalles adicionales : CAS : 1317-37-9 Peso : 0.05000kg

Cantidad. 50g
Envase Poly Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15614170

  • 318.83€ / 50 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 26-10-2017
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

Solid
-100 Mesh
4.84g/mL at 25°C
For trace metal basis

Especificaciones

Iron(II) sulfide
For trace metal basis
Solid
MFCD00011013
4.84g/mL at 25°C
-100 Mesh
1317-37-9
99.9% trace metals basis
87.91g/mol
NONH for all modes of transport
Poly Bottle
50g