Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric), Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071783
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
hierro(2+);sulfato;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
hierro(2+);sulfato;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 250 g
Fórmula lineal FeSO4 · 7H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 104.5% (manganometric)
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 14.6mmHg (25°C)
Densidad 1.898g/mL at 25°C