Learn More
Sulfato de hierro(II) heptahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073100
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Punto de fusión 64°C
Color Azul-verde
pH 3 to 4
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 14.6mmHg at 25°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate