Learn More
Heptahidrato de sulfato de hierro(II), 99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509835
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfate heptahydrate
Color Blue to Green
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Analytical
Envase Glass Bottle