Learn More
Oxalato de hierro(II) dihidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Descripción
It is used as photographic developer for silver bromide-gelatin plates. It imparts greenish-brown tint to optical glass (sunglasses, windshields, railroad car windows), for decorative glassware, pigment for plastics, paints and lacquers. It acts as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(II) oxalate dihydrate |
Punto de fusión | 190°C (decomposition) |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in acetic acid. |
Nombre IUPAC | λ²-iron(2+) dihydrate oxalate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.90 (143.87 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Grado | Puratronic™ |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .