Learn More
Óxido de hierro(II,III), nanopolvo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15432867
29.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1317-61-9
Fe3O4
231.53
MFCD00011010
WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1317-61-9
Fe3O4
231.53
MFCD00011010
WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Iron(II,III) oxide is mainly used as a black-pigment-catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning and as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymers, rubber, fillers, building, construction, appliances and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(II,III) oxide
Punto de fusión 1538°C
Color Negro
Forma física Polvo APS de 50-100 nm,S. A. 20-50 m
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,4040
Información de solubilidad Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.54
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Índice de refracción 3.0
Densidad 5.2 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II,III) oxide, nanopowder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .