Learn More
Alfa Aesar™ Iron(II,III) oxide, nanopowder, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 047141.36
Detalles adicionales : CAS : 1317-61-9 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452867
  • 489.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1317-61-9
MFCD00011010
Especificaciones
Iron(II,III) oxide
MFCD00011010
231.54
97%
Odorless
3.0
Black
500g
1317-61-9
14,4040
Nanopowder
5.2g/mL
50 to 100nm APS
20 to 50m2/g
1538°C
Videos
SDS Documentos