Learn More
Alfa Aesar™ Iron(II,III) oxide, nanopowder, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 047141.22
Detalles adicionales : CAS : 1317-61-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442867
  • 121.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 5
1317-61-9
MFCD00011010
Especificaciones
Iron(II,III) oxide
MFCD00011010
Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Polvo APS de 50-100 nm,S. A. 20-50 m
5.2 g/mL
50 to 100nm APS
20 to 50m2/g
1538°C
1317-61-9
14,4040
231.54
97%
Odorless
3.0
Negro
100g
Videos
SDS Documentos