Learn More
Óxido de hierro(II,III), 97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407477
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1317-61-9
Fe3O4
231.53
MFCD00011010
WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1317-61-9
Fe3O4
231.53
MFCD00011010
WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Mostly it is used as a black- pigment -catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning, whereas it is used as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymer, rubber, filler, building, construction, appliances, and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(II, III) oxide
Punto de fusión 1538°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.54
Índice de refracción 3
Densidad 5.2 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II,III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .