Learn More
Iron(II,III) oxide, 97% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 012374.A7
Detalles adicionales : CAS : 1317-61-9 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311769
  • 120.00€ / 5 Kg
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
1317-61-9
Fe3O4
MFCD00011010
Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
Especificaciones
Iron(II, III) oxide
97% (metals basis)
MFCD00011010
231.54
5.2g/mL
1317-61-9
Fe3O4
Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
-325 Mesh Powder
5kg