Learn More
Fumarato de hierro(II), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Descripción
Iron(II) fumarate is used as dietary Supplement, nutrient, iron source in foods and pharmaceuticals, as animal feed additive and in infant formulas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fumarato de hierro(II) se utiliza como suplemento dietético, nutriente, fuente de hierro en alimentos y productos farmacéuticos, como aditivo en la alimentación animal y en fórmulas infantiles.
Solubilidad
Soluble en agua (0,14 g/100 ml a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El fumarato de hierro(II) se utiliza como suplemento dietético, nutriente, fuente de hierro en alimentos y productos farmacéuticos, como aditivo en la alimentación animal y en fórmulas infantiles.
Solubilidad
Soluble en agua (0,14 g/100 ml a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(II) fumarate |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 250 g |
Índice Merck | 14,4046 |
Información de solubilidad | Soluble in water (0.14g/100 ml at 25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.9 |
Porcentaje de pureza | 94% |
Densidad | 2.44 |