Learn More
Iron(II) chloride tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072208
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
13478-10-9
Cl2FeH8O4
198.805
MFCD00149709
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
16211588
CHEBI:86249
diclorohierro; tetrahidrato
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
13478-10-9
Cl2FeH8O4
198.805
MFCD00149709
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
16211588
CHEBI:86249
diclorohierro; tetrahidrato
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Puriss. p.a.,≥99.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(II) chloride tetrahydrate
Cantidad 50 g
Fórmula lineal FeCl2 · 4H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.81g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Presión de vapor 10 mmHg (693°C)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.