Learn More
Cloruro de hierro(II) tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023184
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
13478-10-9
Cl2FeH8O4
198.805
MFCD00149709
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
16211588
CHEBI:86249
diclorohierro;tetrahidrato
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
13478-10-9
Cl2FeH8O4
198.805
MFCD00149709
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
16211588
CHEBI:86249
diclorohierro;tetrahidrato
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
El cloruro de hierro(II) tetrahidrato se utiliza como agente reductor en metalurgia, en preparaciones farmacéuticas, como mordiente en teñido y en el tratamiento de aguas residuales. El cloruro férrico tiene una especie de aplicación nicho. Durante la síntesis en laboratorio de los complejos de hierro, el cloruro férrico actúa como agente floculante reductor en el tratamiento de aguas residuales, especialmente para los residuos que contienen cromato. Es el precursor de los óxidos de hierro(III) hidratado que son pigmentos magnéticos. El cloruro ferroso se emplea como agente reductor en muchas reacciones de síntesis orgánica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de hierro(II) tetrahidrato se utiliza como agente reductor en metalurgia, en preparaciones farmacéuticas, como mordiente en teñido y en el tratamiento de aguas residuales. El cloruro férrico tiene una especie de aplicación nicho. Durante la síntesis en laboratorio de los complejos de hierro, el cloruro férrico actúa como agente floculante reductor en el tratamiento de aguas residuales, especialmente para los residuos que contienen cromato. Es el precursor de los óxidos de hierro(III) hidratado que son pigmentos magnéticos. El cloruro férrico se emplea como agente reductor en muchas reacciones de síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes, óxido de etileno y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(II) chloride tetrahydrate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal FeCl2·4H2O
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4043
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.81 (126.75 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 1.93
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.