Learn More
Cloruro de hierro(II) hidrato, cristalino verde-amarillo, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a reducing agent in metallurgy, in pharmaceutical preparations, as a mordant in dyeing and in sewage treatment. Ferrous chloride has a kind of niche application. During the laboratory synthesis of iron complexes, ferrous chloride acts as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, particularly for wastes containing chromate. It is the precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. Ferrous chloride is employed as a reducing agent in many organic synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(II) chloride hydrate |
Color | Verde-amarillo |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and acetone. Insoluble in ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.75 (Anhydrous) |
Grado | Reactivo |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Seguridad y manipulación
- Iron(II) chloride hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only