Learn More
Bromuro de hierro(II), anhidro, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Iron(II) bromide is used as an intermediate in the synthesis porphryins. It is also used as weak reducing agents. It is used as precursor for the preparation of [(C2H5)4N]2FeBr4 by reacting with tetraethylammonium bromide. It is also involved in the synthesis of iron pyrite nanocrystals and nanocrystalline thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(II) bromide, anhydrous |
Punto de fusión | 684°C |
Color | Amarillo |
Forma física | Granular |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. |
Información de solubilidad | Soluble in water,methanol,ethanol and tetrahydrofuran. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.67 |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(II) bromide, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.