Learn More
Iron(II) bromide, anhydrous, 98% min, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 031154.14
Detalles adicionales : CAS : 7789-46-0 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377418
  • 191.00€ / 25 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7789-46-0
215.653
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
82240
[Fe+2].[Br-].[Br-]
Br2Fe
MFCD00016081
iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
iron(2+);dibromide
Especificaciones
Iron(II) bromide, anhydrous
98% min.
MFCD00016081
iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
[Fe+2].[Br-].[Br-]
215.653
215.67
Odorless
25g
7789-46-0
Br2Fe
Yellow granules
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
iron(2+);dibromide
82240
Granular
Yellow
Videos
SDS Documentos