Learn More
Acetato de hierro(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43878
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3094-87-9
C4H6FeO4
173.93
MFCD00058909
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
18344
[Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3094-87-9
C4H6FeO4
173.93
MFCD00058909
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
18344
[Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(II) acetate
Punto de fusión 190.0°C
Nombre de nota 95%
Color Marrón o gris a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (CH3CO2)2
Nombre IUPAC hierro(2+);diacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.93
Porcentaje de pureza 95%