Learn More
Monoisopropóxido de 2-etilhexanoato hierro(II), 5 % p/v en hexano
Catalog Number p-7051162
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
331686-36-3
C11H24FeO3
260.155
MFCD00798541
VRCGRDMZKVCBSY-UHFFFAOYSA-N
iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide,in hexane, iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide w/v in hexane, iron ii 2-ethylhexanoate monoisopropoxide w/v in hexane
121233721
ácido 2-etilhexanoico; hierro; propan-2-ol
CCCCC(CC)C(=O)O.CC(C)O.[Fe]
331686-36-3
C11H24FeO3
260.155
MFCD00798541
VRCGRDMZKVCBSY-UHFFFAOYSA-N
iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide,in hexane, iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide w/v in hexane, iron ii 2-ethylhexanoate monoisopropoxide w/v in hexane
121233721
ácido 2-etilhexanoico; hierro; propan-2-ol
CCCCC(CC)C(=O)O.CC(C)O.[Fe]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide
Cantidad 25 mL
Número UN UN1208
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in hexane
Forma física Líquida
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide, 5% w/v in hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.