Learn More
Catalizador de cambio de gas a alta temperatura a base de cromo-hierro, HiFUEL™ W210, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Descripción
Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst is ideal for use in fuel cell and other distributed hydrogen production applications. It is also used for fuel processing applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst HiFUEL™ W210 |
Color | Rojo a marrón |
Cantidad | 500 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Forma física | Sedimentos de 5,4 mm × 3,6 mm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst, HiFUEL W222
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Chromium (III) oxide, Copper (II) oxide,Chromium (VI) oxide