Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes IRI-s Platinum™
Fabricadas por Bolle Safety, las gafas de seguridad IRI-s están revestidas con Platinum™, que es un revestimiento permanente que proporciona una alta resistencia a arañazos y retrasa el empañamiento más allá de los estándares mínimos requeridos.
Marca:  Bollé Safety IRIPSI
Detalles adicionales : Peso : 0.03780kg
Código de producto. 13416979
Cantidad Precio
1 16.93€ / cada uno
10 14.91€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Con revestimiento antivaho y antiarañazos Platinum™
Especificaciones
Especificaciones
Antivaho, Resistente a los arañazos
Transparente
Gafas de seguridad
27 g