Learn More
Bolle Protection™ IRIDPSI Polycarbonate Safety Glasses, Reading Area
Ultra-modular and infinitely adaptable safety glasses with dioptric corrective lenses. Bolle Protection™ IRIDPSI Polycarbonate Safety Glasses with Reading Area come with anti-scratch/anti-fog lenses.
Marca: Bolle Protection™ IRIDPSI1.5
Detalles adicionales : Peso : 0.03960kg
Descripción
- Lente transparente.
- Área de lectura.
- Puente ajustable con memoria de forma B-Flex.
- Varillas giratorias/parte delantera inclinable.
- TIPGRIP antideslizante.
- Tecnología aprobada para desgaste continuo y certificada con calidad óptica perfecta.
- Revestimiento antiarañazos.
- Revestimiento antivaho.
- 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
- Protección de lente y montura contra impactos de baja energía, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
- Protección de lente y montura contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Resistente a los arañazos | |
Certificado de norma europea CE disponible. | |
Sí |
Área de lectura: +1,5 | |
Transparente |