Learn More
Solución de iridio para matriz ICP/MS 10 mg/l HCl, Fisher Chemical™
Catalog Number 12917373
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
7439-88-5
Ir
192.22
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
CHEBI:49666
iridio
[Ir]
7439-88-5
Ir
192.22
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
CHEBI:49666
iridio
[Ir]
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Nombre del producto químico o material Iridium
Concentración 10mg/L
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Disolvente o matriz HCl