Learn More
Polvo de iridio, malla - 60, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048924
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
7439-88-5
Ir
192.22
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
23924
CHEBI:49666
iridio
[Ir]
7439-88-5
Ir
192.22
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
23924
CHEBI:49666
iridio
[Ir]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iridium powder
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%